Merck
426164
Sigma-Aldrich
Bor-11B-oxid
99 atom % 11B
About This Item
Lineare Formel:
11B2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 11B
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Dichte
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
InChIKey
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4