419680
Maltodextrin
Synonym(e):
MLD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Beschreibung
dextrose equivalent 15.0 - 20.0
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)