Merck
409421
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propansulfonsäure Natriumsalz -Lösung
40 wt. % in H2O
Synonym(e):
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.394
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)