Merck
408263
Sigma-Aldrich
Pentaerythritoltetraacrylat
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediylester, Tetramethylolmethan-Tetraacrylat
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCO2CH2)4C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Enthält
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
10-40% triester
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChIKey
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentaerythritol-Tetraacrylat (PETA) ist ein hydrophobes tetrafunktionelles Monomer, das hauptsächlich als Vernetzungsmittel verwendet wird und so eine Verbesserung der Oberflächenmorphologie des Polymermaterials ermöglicht. Es kann durch die Suspension von Pentaerythrit in einer Lösung aus Triethylamin und Dichlormethan synthetisiert werden. PETA kann für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Oberflächenbeschichtungen und Verbundwerkstoffe verwendet werden. Seine Reaktivität und Fähigkeit zur Bildung dicht vernetzter Netzwerke machen es zu einem wichtigen Bestandteil bei der Formulierung von UV-härtbaren Materialien. PETA wird auch als Schlüsselkomponente bei der Herstellung von biokompatiblen, auf Polypeptid basierenden Hydogelen mit interpenetrierenden Netzwerken (IPN) eingesetzt, die Anwendungen in der Gewebetechnik, bei der Arzneimittelabgabe oder bei biomedizinischen Geräten finden.
Anwendung
Pentaerythritoltetraacrylat kann als Monomer verwendet werden:
  • Zur Synthese von Polymer-Elektrolyten für die Herstellung von Lithium-Schwefel-Batterien.
  • Bei der Formulierung von UV-härtbaren Epoxidacrylat-Beschichtungen, um deren mechanische Eigenschaften und Leistung zu verbessern.
  • Zur Präparation multifunktionaler Silikonacrylat-Präpolymere für den Einsatz in UV-härtbaren Beschichtungen zur Verbesserung ihrer mechanischen und antisauerstoffhemmenden Eigenschaften.
  • In den UV-härtbaren Tintenrezepturen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel gel polymer electrolyte for high-performance lithium-sulfur batteries
Liu M, et al.
Nano Energy, 22(1), 278-289 (2016)
Emulsion stability and cross-linking of PMMA microcapsules containing phase change materials
Al-Shannaq R, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 132(30), 311-318 (2015)
Wormlike morphology formation and stabilization of ?Pluronic P123? micelles by solubilization of pentaerythritol tetraacrylate
Petrov P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(30), 8879-8883 (2008)
Facile synthesis of polyester dendrimers as drug delivery carriers
Ma X, et al.
Macromolecules, 46(1), 37-42 (2012)
Lanbing Liu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(5) (2019-03-14)
Additive manufacturing (AM), or 3D-printing, has the potential for rapid prototyping of innovative designs of magnetic components used in power electronics converters. In this study, we tailored a silver paste as the metal feedstock of an extrusion 3D printer so