Wichtige Dokumente
40703
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon, Erdbeerfuranon, Furaneol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
74-83 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
InChIKey
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?