Wichtige Dokumente
406465
3-(2-Carboxyphenyl)propionsäure
99%
Synonym(e):
2-Carboxybenzolpropionsäure
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)