Wichtige Dokumente
398470
Gold(III)-bromid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Auric bromide, Gold tribromide, Gold(3+) tribromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gold
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES String
Br[Au](Br)Br
InChI
1S/Au.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
OVWPJGBVJCTEBJ-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a precursor to synthesize gold nanoparticles for perovskite nanocrystals.
- As a catalyst for dehydrogenative coupling of amines and phenylglyoxal derivatives to synthesize α-Ketoamide.
- For the chemoselective annulation of isocyanates with 2H-azirine.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?