Wichtige Dokumente
384313
(+)-Dimethyl-2,3-O-isopropyliden-D-tartrat
98%
Synonym(e):
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarbonsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +54°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketal
SMILES String
COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Deuterated 1-deoxy-D-xylose.
- C-terminal peptide -oxo-aldehydes using Fmoc solid-phase peptide synthesis methodology (SPPS).
- Bis-Weinreb amide, a key intermediate for the preparation of myo-inositol analog via ring-closing metathesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?