381225
Natriumperchlorat Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Perchloric acid sodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystalline
Zusammensetzung
Degree of hydration, ≤1
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?