Merck
381128
Sigma-Aldrich
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H2F2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-221 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
InChIKey
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)