376264
Trimethyl(propargyl)silan
contains 500 ppm BHT as stabilizer
Synonym(e):
2-Propinyltrimethylsilan, 3-(Trimethylsilyl)-propin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
500 ppm BHT as stabilizer
≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
Dichte
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
InChIKey
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)