Wichtige Dokumente
375691
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitril, Mischung aus syn und anti
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
oxime
phenyl
SMILES String
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
InChIKey
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)