Wichtige Dokumente
371173
Methylpyruvat
90%, technical grade
Synonym(e):
Methyl-pyruvat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 1.1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
InChIKey
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)