Wichtige Dokumente
367842
1,5-Diaminoanthrachinon
technical grade, 85%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Nc1cccc2C(=O)c3c(N)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H,15-16H2
InChIKey
VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?