Wichtige Dokumente
362999
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-alkohol
98 atom % D
Synonym(e):
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-16--13 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-RALIUCGRSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?