Wichtige Dokumente
360740
1,2-Dimethylnaphthalin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.615 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2-−1 °C (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)