Merck
360279
Sigma-Aldrich
4-Nitro-L-phenylalanin Monohydrat
98%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
Beilstein:
2809673
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
245-251 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChIKey
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1