Wichtige Dokumente
359955
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex
98%
Synonym(e):
Boron trifluoride-acetic acid (1:2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
Dichte
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
InChIKey
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?