Merck
342378
Sigma-Aldrich
Indium(III)-acetat Hydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)3In · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.95 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
Degree of hydration, ≤5
Eignung der Reaktion
core: indium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
SQICIVBFTIHIQQ-UHFFFAOYSA-K
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1