Wichtige Dokumente
338559
Methyl-3-isochinolincarboxylat
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
InChIKey
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)