Wichtige Dokumente
335908
Isopropylchlorformiat -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
1-Methylethyl chloroformate, 2-Propyl chloroformate, Chloroformic acid isopropyl ester, Isopropoxycarbonyl chloride, Isopropyl carbonochloridate, Isopropyl chlorcarbonate, Isopropyl chlorocarbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(2)7-4(5)6/h3H,1-2H3
InChIKey
IVRIRQXJSNCSPQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?