Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2C[CH(CH3)2](OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
144-146 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Isopropylmalic acid is an intermediate formed during leucine biosynthesis. Budding yeast Saccharomyces cerevisiae secrets 2-isopropylmalic acid and helps in reduction of aluminum toxicity by forming chelate with Al ions, thereby preventing them from entering the cells.
Application
2-Isopropylmalic acid was employed as an internal standard in diagnostic model for pancreatic cancer using GC/MS-based human serum metabolomics.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Isopropylapfelsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?