Wichtige Dokumente
333018
Cholinhydroxid -Lösung
45 wt. % in methanol
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
Konzentration
45 wt. % in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.4186
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
73.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)