332607
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
average Mw ~1,460
Synonym(e):
HP-β-CD
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
Mol-Gew.
average Mw ~1,460
Kennzeichnungsgrad
0.8 molar substitution
mp (Schmelzpunkt)
267 °C (dec.)
SMILES String
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChIKey
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als ein analytischer Standard für die Bestimmung des Analyts in Formulierungen durch die Dünnschichtchromatographiemethode (DC).
- Zur Untersuchung der Wirts-Gast-Interaktion mit organischen Verbindungen mit niedriger molekularer Masse vor deren Quantifizierung durch Einsatz von Hochleistungsflüssigkeitschromatographie in umgekehrter Phase (RP-HPLC).
- Als ein Additiv in der mobilen Phase für die effektive Separation von β-Carbolinen durch HPLC.
- In cyclodextrin-modifizierter Mizellen-elektrokinetischer Chromatographie (CD-modifizierte MEKC) für die Bestimmung von Sertralinhydrochlorid und der mit der Synthese verbundenen Produkte.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>752.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 400 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?