Merck
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-1,3-propandiamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
77 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)