Wichtige Dokumente
332291
3,4-Di-O-acetyl-6-desoxy-L-glucal
98%
Synonym(e):
Di-O-acetyl-L-rhamnal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
InChIKey
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?