Merck
329940
Sigma-Aldrich
Tris-(hydroxy-d-methyl)-amin-d2-methan
98 atom % D
Synonym(e):
TRIS-d5
About This Item
Lineare Formel:
(DOCH2)3CND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pH-Wert
10.5-12
mp (Schmelzpunkt)
170-171 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)