Merck
328669
Sigma-Aldrich
Tetravinylzinn
97%
Synonym(e):
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
About This Item
Lineare Formel:
Sn(CH=CH2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.89
Beilstein:
3535492
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tin
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
160-163 °C (lit.)
Dichte
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
InChIKey
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)