Wichtige Dokumente
323594
α-Hydroxyisobuttersäure
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-2-methyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
InChIKey
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A chelating agent to improve the separation of lanthanides and actinides by liquid chromatography.
- In the synthesis of room temperature–stabilized, pure, nanocrystalline β-NiMoO4.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?