Wichtige Dokumente
317047
(−)-B-Methoxydiisopinocampheylboran
Synonym(e):
(−)-Diisopinocampheylmethoxyboran
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
InChIKey
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Double allylboration for synthesis of fragments of tetrafibricin
- Anticancer cytotoxic monorhizopodin synthesis
- Annulation of cyclic allylsilanes
- Asymmetric synthesis of β-amino-α-hydroxy acid taxol side chain analogs
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?