Merck
316571
Sigma-Aldrich
1-Ethinylcyclohexen
99%
Synonym(e):
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
About This Item
Lineare Formel:
C6H9C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
≤0.2% BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
148-151 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
InChIKey
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)