Wichtige Dokumente
303054
1-Acetyl-2-naphthol
99%
Synonym(e):
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
InChIKey
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)