Wichtige Dokumente
292753
Pentaethylenhexamin
technical grade
Synonym(e):
3,6,9,12-Tetraazatetradecan-1,14-diamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.5096 (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 500 g/L at 20 °C
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCNCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChIKey
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- polyisobutylene succinimide (PIBSI) dispersants, used as engine oil-additives
- poly(glycidyl methacrylate) (P(GMA)) homopolymers
- poly(amidoamine)s
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?