Merck
283126
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclopenten
97%
Synonym(e):
1-Cyclopentenyloxy-trimethylsilan, Cyclopentanonenol-trimethylsilylether
About This Item
Lineare Formel:
C5H7OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.30
Beilstein:
385956
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChIKey
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)