Wichtige Dokumente
278610
Moroxydin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholincarboximidamid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-214 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
Cl[H].NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
InChIKey
FXYZDFSNBBOHTA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)