Wichtige Dokumente
270784
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
126-128 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)