Wichtige Dokumente
268925
Butylethylether
99%
Synonym(e):
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
52 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−124 °C (lit.)
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?