Wichtige Dokumente
265314
2,3-Difluorbenzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-2,3-difluor-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
Dichte
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(CBr)c1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?