Wichtige Dokumente
264768
Difurfuryldisulfid
95%
Synonym(e):
Difurfuryl disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
disulfide
SMILES String
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChIKey
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?