Wichtige Dokumente
250082
1-Fluorheptan
98%
Synonym(e):
Heptylfluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
fluoro
SMILES String
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChIKey
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?