247871
2-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure
99%
Synonym(e):
5-Nitro-salicylsäure, Anilotic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1g in 1475ml(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?