Merck
247383
Sigma-Aldrich
Bortribromid-dimethylsulfid-Komplex -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Dimethylsulfid-Tribromboran, Tribromboran-methylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S·BBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.456 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChIKey
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Boron tribromide dimethyl sulfide complex (BBr3S(CH3)2) can be used as a reagent:
  • To prepare demethylated products from aryl methyl ethers by deprotection of methyl groups.
  • To hydrolyze 1,3-methylenedioxole ring compounds to 1,2-dihydroxy compounds.
  • To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with phenylacetic acid and thexylphenylthioborane.
  • To synthesize Baylis−Hillman adducts and α-halomethyl enones by the reaction between aldehydes and 3-buten-2-one.
Reactant for preparation of:
  • Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
  • Baylis-Hillman reactions
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Boron trihalide-methyl sulfide complexes as convenient reagents for dealkylation of aryl ethers
Williard PG and Fryhle CB
Tetrahedron Letters, 21(39), 3731-3734 (1980)
Direct conversion of carboxylic acids and carboxylic esters into S, S?-diphenyl acetals and phenyl sulfides with thexylphenylthioborane
Kim S and Kim SS
Tetrahedron Letters, 28(17), 1913-1916 (1987)
Dimethyl sulfide-boron trihalide-mediated reactions of α, β, unsaturated ketones with aldehydes: one-pot synthesis of Baylis-Hillman adducts and ?-halomethyl enones
Iwamura T, et al.
Tetrahedron, 57(40), 8455-8462 (2001)
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)