Wichtige Dokumente
247138
Chlorcarbonylsulfenylchlorid
96%
Synonym(e):
(Chlorthio)formylchlorid, Chlorformyl-sulfenylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Dichte
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
InChIKey
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one
- fluorinated oxathialones
- polyfluoroalkylchlorothioformates
- chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters
- chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate
- 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole
- commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?