Wichtige Dokumente
244104
Woodsches Metall
stick
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
stick
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Bismuth, 50 wt. %
Cadmium, 12.5 wt. %
Lead, 25 wt. %
Tin, 12.5 wt. %
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
SMILES String
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
InChIKey
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?