Wichtige Dokumente
24245
Terpentinöl
purified
Synonym(e):
Kiefernöl, Terpentinöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.84 (−7 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4 mmHg ( −6.7 °C)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −40 to +48°
Qualität
purified
Verunreinigungen
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% non-volatile matter
Brechungsindex
n20/D 1.4670-1.4780
bp
153-175 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChIKey
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?