241946
1-Iodpentan
98%
Synonym(e):
Pentyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
Dichte
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?