Wichtige Dokumente
238066
Europium(III)-chlorid
powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
850 °C (lit.)
Dichte
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)