236691
(R)-(−)-2-Butanol
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-sec.-Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −13°, neat
Selbstzündungstemp.
761 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
97-100 °C (lit.)
Dichte
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
- 1-[(S)-2-butyl]-3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole from 3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole by Mitsunobu reaction.
- 2-butyl tosylate building block by reacting with toluenesulfonyl chloride.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..