235202
4-Brommethyl-7-methoxycumarin
97%
Synonym(e):
4-Brommethyl-7-methoxy-2H-2-benzopyranon, BMC, Br-Mmc
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluoreszenz
λex 322 nm; λem 395 nm (after derivatization)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COc1ccc2C(CBr)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)