23265
N-Chlorbenzolsulfonamid Natriumsalz
~28% active chlorine basis
Synonym(e):
Chloramin B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~28% (active chlorine)
SMILES String
O.[Na]N(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
YVICIJMKLANTNN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for rearrangement of aziridinofullerenes to azafulleroids
Oxidizing agent for polymerization of thiophenol, synthesis of o-aminobenzenesulfonic acids and ciproflaxin
Decontaminant for mustard
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?